주요 문서
BAF378970000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 2 mL, blue
동의어(들):
Pump For Pipette, pipetting device
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩56,434
₩56,434
출고 가능일2025년 4월 29일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩56,434
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
₩56,434
출고 가능일2025년 4월 29일세부사항
material
blue
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37897-0000
용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation.
특징 및 장점
  • Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
  • Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
  • Plunger may be pressed for quick emptying
  • Resistant to acids and alkalis
  • Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
  • Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)