주요 문서
Z569593
KDS Legato 210 series syringe pump, infuse/withdraw
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩8,434,650
₩8,434,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩8,434,650
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩8,434,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788210
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
용적
0.5-140 mL
중량
4.9 kg (10.75 lb)
일반 설명
Infuse/withdraw Syringe pump. Holds 2 syringes This unit supports infuse only, withdraw only, infuse/withdraw, withdraw/infuse and continuous mode. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
특징 및 장점
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)