Merck
DMEM F12 배지(Dulbecco's Modified Eagle Medium F12)
주황색 액체가 들어 있는 DMEM F12 배지 병 4개.
최근 몇 년 동안, 연구자들은 혈청을 대체하여 영양소, 성장 인자 및 호르몬을 함유한 무혈청 배지에서 다양한 세포주의 배양을 보고했습니다. Mather와 Sato(BBRC, 1985년)는 인슐린, 트랜스페린, 표피 성장 인자, 황체형성 호르몬 또는 난포 자극 호르몬, 소마토메딘 및 성장 호르몬을 함유한 무혈청 배지에서 Leydig 및 Sertoli 세포의 성공적인 배양을 보고했습니다. 
호르몬 및 그 농도는 연구 중인 세포 유형에 따라 특이적이지만, 이러한 연구에 최적인 것으로 밝혀진 배지는 Dulbecco의 변형 Eagle's 배지(DMEM)와 Ham의 F-12 영양 혼합물을 1:1 비율로 혼합한 것이었습니다. DMEM/F12 배지로 알려진 이 혼합물에는 21종의 아미노산과 10종의 비타민, 포도당, 철분, 아연 등이 함유되어 있습니다. 
DMEM/F12는 DMEM 보다 더 풍부하고 복잡한 배지입니다. 또한 HEPES 완충액은 혈청 제거로 발생하는 버퍼 능력의 손실을 보상하기 위해 15 mM의 최종 농도로 조성에 포함될 수 있습니다. 이 합성 배지에는 어떤 혈청이나 단백질, 지질, 성장인자도 함유되어 있지 않으므로 세포 배양의 유형에 따라 우태아혈청(FBS)의 보충이 필요할 수 있습니다. 일부 상업용 제형에는 글루타민이나 페놀 레드가 함유되어 있거나 함유되어 있지 않을 수도 있습니다.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/23 결과
보기 변경
1-20 보기/23 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
23개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 2
2 중 1 페이지
DMEM/F12 응용분야
첨단 기본 배지 DMEM/F12는 보통 3D 오가노이드 배양 또는 줄기 세포 배양처럼 저혈청 또는 무혈청 배지가 요구되는 응용분야에서 사용됩니다. DMEM/F12 배지는 저혈청 또는 무혈청 조건을 요구하는 세포 트랜스펙션을 최적화하기 위해서도 사용할 수 있습니다.
흔히 혈청 저감 또는 무혈청 환경이 요구되는 줄기 세포 배양 외에도, 일차 세포가 DMEM/F12 배지에서 배양될 수 있습니다. 여기에는 섬유모세포, MDCK 세포, 신경 세포주, 신경아교세포, 평활근 세포가 포함되며, 이들은 고농도 혈청으로 보충된 일차 세포와 동등하거나 그 이상의 성장과 기능을 보여줍니다. DMEM/F12 배지로 배양된 세포는 또한 고혈청 조건에서 배양된 세포와 동일한 세포 형태를 보입니다.