주요 문서
FG4815
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩80,388
₩80,388
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩80,388
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩80,388
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-alanyl-L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
sterile
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, tested
성분
phenol red: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
HEPES: no
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is a 1:1 mixture. This DMEM F-12 Ham medium differs from the original formula because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures as glutamine alone is highly unstable in cell cultures.
애플리케이션
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham has been used to culture human fibroblasts.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation