51445C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
liquid, suitable for cell culture
동의어(들):
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
크기 선택
₩83,700
크기 선택
About This Item
₩83,700
추천 제품
설명
for research or for further manufacturing use
with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
무균
sterile
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
성분
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)