1705334
USP
Ubiquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methyl-benzene-1,4-diol, Coenzyme Q10-hydroquinone, Dihydrocoenzyme Q10
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ubiquinol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Ubiquinol Capsules
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객