1705301
USP
Ubidecarenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Coenzyme Q10, Q-10, Ubiquinone 50, Ubiquinone-10
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ubidecarenone
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
InChI key
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객