주요 문서
900151P
Avanti
CoQ8
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Coenzyme Q8 (E. coli)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩318,406
₩318,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩318,406
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩318,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (900151P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
neutral glycerides
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O
InChI
1S/C49H74O4/c1-36(2)20-13-21-37(3)22-14-23-38(4)24-15-25-39(5)26-16-27-40(6)28-17-29-41(7)30-18-31-42(8)32-19-33-43(9)34-35-45-44(10)46(50)48(52-11)49(53-12)47(45)51/h20,22,24,26,28,30,32,34H,13-19,21,23,25,27,29,31,33,35H2,1-12H3/b37-22+,38-24+,39-26+,40-28+,41-30+,42-32+,43-34+
InChI key
ICFIZJQGJAJRSU-SGHXUWJISA-N
일반 설명
Coenzyme Q (CoQ) is a natural compound, which is broadly distributed in living organisms. It is a constituent of the electron transfer system. CoQ contains a benzoquinone moiety and an isoprenoid side chain.[1]
애플리케이션
CoQ8 has been used as a ligand to activate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR).[2]
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900151P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Production of coenzymeQ10 by recombinant E. coli harboring the decaprenyl diphosphate synthase gene from Sinorhizobium meliloti
Seo MJ, et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 16(6), 933-938 (2006)
Idebenone and coenzyme Q10 are novel PPAR alpha gamma ligands, with potential for treatment of fatty liver diseases
Tiefenbach J, et al.
Disease models & mechanisms, 11(9), dmm034801-dmm034801 (2018)