1469005
USP
Norethindrone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
19-Norethindrone, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 19-Norethisterone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
norethindrone
제조업체/상표
USP
mp
205-206 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
유전자 정보
human ... PGR(5241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Norethindrone Tablets
- Norethindrone Acetate Tablets
- Norethindrone and Mestranol Tablets
- Norethindrone and Ethinyl Estradiol Tablets
- Fluocinolone Acetonide Cream
- Fluoxymesterone Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터