PHR2534
Norethindrone acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-acetate, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone 17β-acetate, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one acetate, 19-Norethisterone 17-acetate, 19-Norethisterone acetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. N1225000
traceable to USP 1470004
API family
norethindrone
양식
solid
포장
pkg of 200 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터