주요 문서
1166535
USP
6,7-Dehydronorethindone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-Oxo-19-nor-17α-pregn-4,6-dien-20-yn-17-yl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩2,030,914
₩2,030,914
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩2,030,914
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H26O3
CAS Number:
Molecular Weight:
338.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩2,030,914
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
API family
norethindrone
포장
pkg of 20 mg
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O([C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C=C3)CC2)CC1)C)C#C)C(=O)C
InChI
1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
DQSVONCNGQQILU-ZCPXKWAGSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
6,7-Dehydronorethindone acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)