PHR1850
Levonorgestrel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nor-testosterone, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-yn-3-one, Levonorgestrel
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 501
traceable to Ph. Eur. L0551000
traceable to USP 1362602
API family
levonorgestrel
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
유전자 정보
human ... PGR(5241)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객