1444235
USP
Mirtazapine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Mirtazapine N-oxide monohydrate, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide monohydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
mirtazapine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N]1(=O)(CC2N(CC1)c3ncccc3Cc4c2cccc4)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
GAFCUVMEBFTFQJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터