주요 문서
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩68,208
₩68,208
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩68,208
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
188.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩68,208
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
광학 활성
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
chloro
hydroxyl
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
InChI key
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized