1444279
USP
Mirtazapine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
mirtazapine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Mirtazapine Tablets
- Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
- Mirtazapine Compounded Oral Suspension, Veterinary
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터