추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
API family
benzaldehyde
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Mandelic Acid
- Teniposide Injection
- Benzalkonium Chloride
- Benzalkonium Chloride Solution
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객