1647001
USP
Testosterone cypionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Testosterone 17β-cypionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-cyclopentylpropionate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-cypionate, Depotestosterone, Depovirin, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
testosterone
제조업체/상표
USP
약물 제어
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
유전자 정보
human ... AR(367)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객