추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
설명
API family: benfluorex
API family
mefenamic acid, metronidazole, benfluorex
autoignition temp.
1061 °F
포장
pkg of 300 mg
제조업체/상표
USP
재고 정보
not available in (Sales restriction may apply)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Sodium Benzoate
- Potassium Benzoate
- Benzoic and Salicylic Acids Ointment
- Mandelic Acid
- Benzaldehyde
- Cranberry Fruit Juice
- Ibuprofen Oral Suspension
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객