1036948
USP
o-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
mepyramine, anisaldehyde
제조업체/상표
USP
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터