주요 문서
Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩212,541
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩212,541
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩212,541
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrilamine, mepyramine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(Cc2ccc(cc2)OC)c1ncccc1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Mepyramine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
포장
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)