W407701
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
동의어(들):
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
bp
238 °C (lit.)
mp
34-40 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
almond; hawthorne; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor