제품명
Anisaldehyde solution,
설명
Spray reagent
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
양식
liquid
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[H]C(C1=CC=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
애플리케이션
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
52.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
reporter gene expression using chemical exchange
saturation transfer MRI