주요 문서
Z777028
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩2,703,453
₩2,703,453
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩2,703,453
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩2,703,453
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
제품명
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
분자량
5,000-1,250,000
제조업체/상표
Sepax 213300-4630
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 4.6 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
프로토콜
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC