주요 문서
G006120
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777016)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777028)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL, IgG
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)