주요 문서
Z137065
Jacketed beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩345,811
₩345,811
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩345,811
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩345,811
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
material
borosilicate glass
특징
graduations: no
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
기타 정보
Browse all glass beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. Hi! Could you please detail the inside diameter of the beaker?
    1 답변
    1. There is an inside height of 89mm, and inner diameter of 69.5mm.