주요 문서
SU860051
Supelco
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩65,163
₩65,163
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩65,163
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩65,163
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
material
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.5 mm × 75.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Thin Seal vials are speciality vials made with a thicker lip. The lip of the vial is larger to accommodate thinner septa required in SPME applications. This vial allows you to use 20 mm thin septa (<0.030 in.) and still make a good seal. For our selection of closures, see the SPME vial section: Closures for Thin Seal Crimp Top Vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)