주요 문서
PHL89659
Esculin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Aesculin, Bicolorin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin-6-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩674,671
₩674,671
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩674,671
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O9
CAS Number:
Molecular Weight:
340.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩674,671
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O=C1C=CC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C=C2O1
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
XHCADAYNFIFUHF-TVKJYDDYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)