주요 문서
PHL89549
Fraxetin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩561,397
₩561,397
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩561,397
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
208.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩561,397
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)