주요 문서
PHL80449
Esculetin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩538,356
₩538,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩538,356
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
Beilstein:
152788
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩538,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
271-273 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
InChI key
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)