주요 문서
PHL89271
Sabinyl acetate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
cis-Sabinyl acetate, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hex-3-yl acetate, (1S,3R,5S)-4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol 3-acetate, Sabinyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩422,240
₩422,240
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩422,240
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩422,240
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O([C@@H]1C[C@]2([C@H](C2)C1=C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)