주요 문서
PHL82342
Sabinene
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩395,952
₩395,952
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩395,952
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩395,952
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)