주요 문서
PHL89170
Caftaric acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-Caffeoyl-L-tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,101,174
₩1,101,174
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,101,174
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12O9
CAS Number:
Molecular Weight:
312.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,101,174
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
InChI key
SWGKAHCIOQPKFW-JTNORFRNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)