주요 문서
11070
Sigma-Aldrich
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩179,757
₩179,757
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩179,757
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩179,757
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0%
작용기
ether
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
생화학적/생리학적 작용
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)