주요 문서
PHL89261
Pseudohypericin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩702,786
₩702,786
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩702,786
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H16O9
CAS Number:
Molecular Weight:
520.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩702,786
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(CO)c8c1c2c(c34)c(c56)c78
InChI
1S/C30H16O9/c1-7-2-9(32)19-23-15(7)16-8(6-31)3-10(33)20-24(16)28-26-18(12(35)5-14(37)22(26)30(20)39)17-11(34)4-13(36)21(29(19)38)25(17)27(23)28/h2-5,31-37H,6H2,1H3
InChI key
YXBUQQDFTYOHQI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)