주요 문서
PHL89226
Hypericin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4,5,7,4′,5′,7′-Hexahydroxy-2,2′-dimethylnaphthodianthrone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,074,276
₩1,074,276
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,074,276
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
504.44
Beilstein:
1917913
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,074,276
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
InChI key
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)