주요 문서
PHL83996
Corydaline
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩370,780
₩370,780
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩370,780
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H27NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
369.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩370,780
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21[C@H]([C@H](c4c(c(c(cc4)OC)OC)C2)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C22H27NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-11,13,21H,8-9,12H2,1-5H3/t13-,21+/m0/s1
InChI key
VRSRXLJTYQVOHC-YEJXKQKISA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)