주요 문서
SMB00339
Sigma-Aldrich
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩490,854
₩490,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩490,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
355.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩490,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
InChI key
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
일반 설명
Tetrahydropalmatine is an tetrahydroprotoberberine isoquinoline alkaloid found primarily in the Corydalis genus.[1]
생화학적/생리학적 작용
Tetrahydropalmatine is a potent muscle relaxant and has shown analgesic effects. Tetrahydropalmatine is known to help in the recovery of cocaine addiction, as it is an antagonist of dopamine (DA) D1 and D2 receptor.[1][2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
Levo-tetrahydropalmatine inhibits cocaine's rewarding effects: experiments with self-administration and brain-stimulation reward in rats
Xi ZX, et al.
Neuropharmacology, 53(6) (2007)
Levo-tetrahydropalmatine attenuates cocaine self-administration and cocaine-induced reinstatement in rats
Mantsch JR, et al.
Psychopharmacology, 192(4) (2007)