주요 문서
PHL83314
Gomisin G
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩928,319
₩928,319
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩928,319
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H32O9
CAS Number:
Molecular Weight:
536.57
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩928,319
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1c(c3c(c2)C([C@]([C@H](Cc5c3c(c(c(c5)OC)OC)OC)C)(O)C)OC(=O)c4ccccc4)OC
InChI key
OFDWKHIQKPKRKY-HAILEXTNSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)