주요 문서
PHL80463
Glabridin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩997,441
₩997,441
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩997,441
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
324.37
Beilstein:
7141956
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩997,441
출고 가능일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
InChI key
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
512.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
267 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)