주요 문서
854988
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩534,601
₩534,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩534,601
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
₩534,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
conical clear glass
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H
6 mm × 31 mm
용적
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)