주요 문서
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
동의어(들):
1.5 mL Vial Inserts
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩30,146
₩30,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩30,146
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩30,146
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
conical clear glass
포장
pkg of × 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
용적
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)