주요 문서
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩485,881
₩485,881
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩485,881
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩485,881
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
material
conical clear glass
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H
5 mm × 30 mm
크기
0.10 mL
호환성
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
일반 설명
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)