material
metal alloy fiber
plain red hub
Quality Level
니들 크기
23 ga
포장
pkg of 1 × ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME활성 필터