제품명
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
material
assorted colors hub
fused silica fiber
니들 크기
23 ga
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
PA coating
PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
성분
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
고체상 미세추출법(SPME)은 GC 또는 HPLC로 분석하기 전에 시료에서 관심 분석물을 추출하기 위하여 코팅된 파이버를 사용하는 무용매 시료 전처리 기법입니다.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.