기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: red wine spiked with 5 ppt TCA
SPME fiber: 100 μm PDMS metal fiber (57928-U)
extraction: headspace, room temp (30 min)
condition: 3 min. at 250 °C
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (10 min)
MSD interface: 300 °C
scan range: SIM, m/z = 195, 197, 210, 212
carrier gas: helium, 1 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
2,4,6-Trichloroanisole
SPME 파이버
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.