제품명
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
material
fused silica fiber
plain yellow hub
Quality Level
니들 크기
23 ga
포장
pkg of 3 × ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
609.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
321 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객