주요 문서
575653-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
동의어(들):
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩770,994
₩770,994
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩770,994
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
NACRES:
NB.21
₩770,994
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
polypropylene
Quality Level
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
웰 용적
2 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
질문
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.