주요 문서
575601-U
Supelco
Discovery® DSC-18 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 25 mg/well, pk of 1
동의어(들):
C18 SPE 96-well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩523,639
₩523,639
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩523,639
About This Item
UNSPSC 코드:
41104018
NACRES:
NB.21
₩523,639
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
제품명
Discovery® DSC-18 SPE 96-well Plate, bed wt. 25 mg/well, pk of 1
material
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Quality Level
특징
endcapped
구성
bed wt., 25 mg/well
포장
pk of 1
라벨링 범위
18% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
2 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
입자 크기
50 μm
공극 크기
70 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.