주요 문서
57136
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
volume 60 mL, pk of 16
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
16 EA
₩967,803
₩967,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
16 EA
₩967,803
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩967,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
특징
endcapped
포장
pk of 16
라벨링 범위
~11.5% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Christian Martin H et al.
Scientific reports, 9(1), 3019-3019 (2019-03-01)
Amphibian populations worldwide have declined and in some cases become extinct due to chytridiomycosis, a pandemic disease caused by the fungus Batrachochytrium dendrobatidis; however, some species have survived these fungal epidemics. Previous studies have suggested that the resistance of these