주요 문서
57117
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩294,959
₩294,959
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩294,959
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩294,959
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean
특징
endcapped
구성
bed wt., 2 g
포장
pk of 20
라벨링 범위
~11.5% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
12 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Paulo Vale
Life sciences in space research, 19, 1-12 (2018-11-30)
The chain-forming dinoflagellate Alexandrium catenella was grown with LED or fluorescent light. With LED light, the pool of mycosporine-like amino acids (MAAs) with strong antioxidant properties, such as mycosporine-glycine and palythene, was reduced in comparison to fluorescent light. The conjugated
문서
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.